Learn More
Cyclopropylboronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85.90 g/mol
80.25 CHF - 291.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 411235-57-9 |
---|---|
Summenformel | C3H7BO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 85.90 |
MDL-Nummer | MFCD04038750 |
InChI-Schlüssel | WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acidMehr anzeigen |
PubChem CID | 2760897 |
IUPAC-Name | Cyclopropylboronsäure |
SMILES | OB(O)C1CC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11376719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26254.03 |
1 g |
80.25 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26254.06 |
5 g |
291.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
411235-57-9 | |
85.90 | |
WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N | |
2760897 | |
OB(O)C1CC1 |
C3H7BO2 | |
MFCD04038750 | |
cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acidMehr anzeigen | |
Cyclopropylboronsäure |
Specifications
Cyclopropylboronic acid | |
90°C to 95°C | |
MFCD04038750 | |
WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclopropylboronsäure | |
2760897 | |
85% |
411235-57-9 | |
C3H7BO2 | |
cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acid | |
OB(O)C1CC1 | |
85.90 | |
85.9 | |
Technisch |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C