Learn More
Cyclopropylboronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376719
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclopropylboronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376719
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11376719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26254.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 411235-57-9 | C3H7BO2 | 85.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 411235-57-9
Summenformel C3H7BO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.90
MDL-Nummer MFCD04038750
InChI-Schlüssel WLVKDFJTYKELLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl boronic acid, cyclopropylboranediol, cyclopropaneboronic acid, boronic acid, cyclopropyl, cyclopropyl-boronic acid, boronic acid, cyclopropyl-9ci, cyclopropylboronicacid, boronocyclopropane, cyclopropyboronic acid, cyclopropylboromc acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2760897
IUPAC-Name Cyclopropylboronsäure
SMILES OB(O)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylboronic acid
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Menge 1 g
Formelmasse 85.9
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/09/2022 Catalog NumberH26254.06,H26254.03
Chargennummer10218392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26254.06,H26254.03
Chargennummer10160724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26254.06,H26254.03
Chargennummer10138450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26254.06,H26254.03
Chargennummer5018A06U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26254.06,H26254.03
Name des Produkts
Cyclopropylboronsäure, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals >