Beschreibung
Anwendungen
Cyclophosphamid-Monohydrat wird zur Behandlung von Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen und AL-Amyloidose verwendet. Es ist ein Stickstoffsenfalkylierungsmittel und reagiert mit Desoxyribonukleinsäure (DNA), um sein alkyliertes Derivat zu erhalten. Es wird auch in der Krebsforschung verwendet, da es ein Werkzeug ist, das Apoptose in Tumorzellen induziert.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer lösliches Ethanol, Benzol, Ethylenglycol, Tetrachlorkohlenstoff, Dioxan, Äther, Aceton, Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Lesen Sie das MSDS vor dem Kauf online unter www.alfa.com. An einem kühlen Ort lagern. Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Cyclophosphamid-Monohydrat wird zur Behandlung von Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen und AL-Amyloidose verwendet. Es ist ein Stickstoffsenfalkylierungsmittel und reagiert mit Desoxyribonukleinsäure (DNA), um sein alkyliertes Derivat zu erhalten. Es wird auch in der Krebsforschung verwendet, da es ein Werkzeug ist, das Apoptose in Tumorzellen induziert.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer lösliches Ethanol, Benzol, Ethylenglycol, Tetrachlorkohlenstoff, Dioxan, Äther, Aceton, Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Lesen Sie das MSDS vor dem Kauf online unter www.alfa.com. An einem kühlen Ort lagern. Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclophosphamide monohydrate |
CAS | 6055-19-2 |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Geruch | Odorless |
Summenformel | C7H17Cl2N2O3P |
MDL-Nummer | MFCD00149395 |
Menge | 1g |
UN-Nummer | UN3464 |
Beilstein | 8167897 |
Merck Index | 14,2747 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alfa Aesar™ Cyclophosphamidmonohydrat, 97+ % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur