Learn More
Cyclophosphamid-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751861
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclophosphamid-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10751861
Marke: Thermo Scientific Acros 203960010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6055-19-2
Summenformel C7H17Cl2N2O3P
Molekulargewicht (g/mol) 279.10
MDL-Nummer MFCD00149395
InChI-Schlüssel PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonym cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
PubChem CID 22420
ChEBI CHEBI:4026
IUPAC-Name 2-[bis(2-chloroethyl)amino]-1,3,2λ⁵-oxazaphosphinan-2-one hydrate
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclophosphamide monohydrate
Schmelzpunkt 49.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 2743
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,benzene,ethylene,glycol,carbon tetrachloride and dioxane,sparingly soluble in ether and acetone
Formelmasse 279.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclophosphamide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Cyclophosphamid-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >