Learn More
RETSCH Zyklone
2370.00 CHF - 2780.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Cyclone |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für ZM 200 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11737404
|
RETSCH
22.935.0014 |
1 Probenflasche mit 250 ml und 1 Probenflasche mit 500 ml, Filterbeutel |
2780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11984272
|
RETSCH
22.935.0017 |
1 Probenflasche mit 250 ml und 1 Probenflasche mit 500 ml, Filterbeutel, Anschluss für Staubsauger |
2370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Typ: Zyklon mit Anchluss für Staubsauger, mit Probengläsern 0,25 und 0,5 Liter, Durchgangskassette und Halterung
Spezifikation
Cyclone | |
Für ZM 200 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Zyklone