Learn More
RETSCH Zyklone
Marke:  RETSCH 22.935.0017
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984272
  • 2370.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
Typ: Zyklon mit Anchluss für Staubsauger, mit Probengläsern 0,25 und 0,5 Liter, Durchgangskassette und Halterung
Spezifikation
Spezifikation
Cyclone
36 mm
Für ZM 200
1 Probenflasche mit 250 ml und 1 Probenflasche mit 500 ml, Filterbeutel, Anschluss für Staubsauger
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Zyklone > Einschließlich 1 Probenflasche á 250 ml und 1 Probenflasche á 500 ml, Filterbeutel, Anschluss für Staubsauger