missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retsch™ Cyclone Unit
Retsch™ Cyclone Unit is an optional dust extraction accessory for use with a rotor beater or cross beater mill.
4610.00 CHF - 5375.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Cyclone Suction Combination Unit |
---|---|
Enthält | 5 L collection receptacle |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924510
|
Retsch™
22.935.0020 |
Rotor Beater Mill SR 300 |
5375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879264
|
Retsch™
22.935.0022 |
Cross Beater Mill SK 300 |
4610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Includes a 5 L collecting receptacle
- To be used with industrial vacuum cleaner
Spezifikation
Cyclone Suction Combination Unit | |
5 L collection receptacle |