Learn More
Retsch™ Cyclone Unit
Retsch™ Cyclone Unit is an optional dust extraction accessory for use with a rotor beater or cross beater mill.
Marke:  Retsch™ 22.935.0022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15879264
  • 4610.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Includes a 5 L collecting receptacle
  • To be used with industrial vacuum cleaner
Spezifikation
Spezifikation
Cyclone Suction Combination Unit
To be used with industrial vacuum cleaner
Cross Beater Mill SK 300
5 L collection receptacle