Learn More
Retsch™ Cyclone Unit
Retsch™ Cyclone Unit is an optional dust extraction accessory for use with a rotor beater or cross beater mill.
Marke: Retsch™ 22.935.0022
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Includes a 5 L collecting receptacle
- To be used with industrial vacuum cleaner
Spezifikation
Cyclone Suction Combination Unit | |
To be used with industrial vacuum cleaner | |
Cross Beater Mill SK 300 | |
5 L collection receptacle |