missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retsch™ Cyclone Unit
Retsch™ Cyclone Unit is an optional dust extraction accessory for use with a rotor beater or cross beater mill.
Marke: Retsch™ 22.935.0020
4978.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Includes a 5 L collecting receptacle
- To be used with industrial vacuum cleaner
Spezifikation
Cyclone Suction Combination Unit | |
Rotor Beater Mill SR 300 | |
5 L collection receptacle |