Learn More
Cyclohexanon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11467477
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexanon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467477
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11467477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15607.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cyclohexanon wird für die Herstellung synthetischer Polymere wie Nylon 6,6 und Nylon 6 verwendet. Fungiert als Lösungsmittel in der organischen Synthese. Seine Derivate kommen für die Synthese von Farbstoffen, Gummichemikalien, Weichmachern und Pharmazeutika zum Einsatz. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von Cyclohexanonsoxim beteiligt, das sich in Gegenwart von Schwefelsäure-Katalysator umlagert und so Caprolactam bildet.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether, Aceton und Alkohol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Rotmetallen, Blei, Aminen, Schwefelsäure, Salpetersäure, starken Säuren, aliphatischen Aminen, Gummi, Harzen und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00001625
InChI-Schlüssel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-Name Cyclohexanon
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
Schmelzpunkt °C to 26°C
Dichte 0.9478
Siedepunkt 154°C to 156°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 47°C (116°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4507
Prozentgehaltsbereich ≥99%
UN-Nummer UN1915
Beilstein 385735
Merck Index 14,2726
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether,acetone and alcohol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberA15607.AP,A15607.0F
Chargennummer10245013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2022 Catalog NumberA15607.AP,A15607.0F
Chargennummer10241887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Catalog NumberA15607.AP,A15607.0F
Chargennummer10239282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA15607.AP,A15607.0F
Chargennummer10239281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA15607.AP,A15607.0F
Name des Produkts
Cyclohexanon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >