Learn More
Acetophenon, 99.8 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10244280
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetophenon, 99.8 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244280
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10244280
Marke: Thermo Scientific Acros 111190010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-94-1
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00001625
InChI-Schlüssel JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC-Name Cyclohexanon
SMILES C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanone
Menge 1 L
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4450 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel C6H10(=O)
Beilstein 07, 8
Wasser 0.2% max. (K.F.)
Fieser 01,178
Merck Index 15, 2719
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) ≥99.75%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
ChargennummerB0541061A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
ChargennummerB0542038A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
ChargennummerB0540512A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
ChargennummerB0539921A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Acetophenon, 99.8 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >