Learn More
Cyclohexan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC)
123.78 CHF - 860.67 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653890
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Riedel-de Haen
33117-1L
1 l Glasflasche
123.78 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15663890
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell-Riedel-de Haen
33117-2.5L
2.5 l Glasflasche
247.54 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15613900
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
33117-5L
5 l Aluminiumflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15623900
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
33117-6X1L
6 x 1 l Glasflasche
645.50 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15693890
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
33117-4X2.5L
4 x 2.5 l Glasflasche
860.67 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15673890
Unterlagen ansehen
Honeywell-Riedel-de Haen
33117-30KG
30 kg Edelstahlkanne Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™