Learn More
Cyclohexan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15653890
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Cyclohexan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15653890
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
30 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Artikelnummer. 15653890
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 331171L
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexan
Schmelzpunkt 4 °C bis 7 °C
Dichte 0.779 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 79 °C bis 81 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.09
Flammpunkt −18 °C (−.4 °F)
Zündpunkt 500 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex N20/D 1.4250 bis 1.4280
Rückstand nach Verdampfung 0 bis 0.001 %
Dampfdruck 168.8 mmHg (37.7 °C), 77 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1900225
Formelmasse 84.16 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >