Learn More
Cyclohexan, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430510
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexan, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430510
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11430510
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022864.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10 Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, Substanzen durch Schwefelsäure P.T., H2O 0.02 % abgedunkelt
Cyclohexane is used in environmental and GC analysis; for industrial production of adipic acid and caprolactam, which is a precursor of nylon and as a solvent, and to make nylon and paint remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.779 g/cm3
Siedepunkt 80°C to 81°C
Menge 500 mL
Flammpunkt -18°C (-1°F)
Zündpunkt 245°C (473°F)
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.426
Prozentgehaltsbereich >99%
Beilstein 1900225
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formelmasse 84.16
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ01H033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
ChargennummerW03K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
ChargennummerW09K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
ChargennummerS14K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
ChargennummerR21K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number022864.AP,022864.K7,022864.K2,022864.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexane
Name des Produkts
Cyclohexan, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >