Learn More
Cyclohexan, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10536993
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexan, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10536993
5 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10536993
Marke: Thermo Scientific Acros 176810050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 81.0°C
Menge 5 L
Flammpunkt −18°C
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.77
Strukturformel C6H12
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 2716
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2529324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176815000,176810250,176810050,176810010,176810000,176810025
Chargennummer2535773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number176815000,176810250,176810050,176810010,176810000,176810025
Chargennummer2523811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number176815000,176810250,176810050,176810010,176810025
Chargennummer2522628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number176815000,176810250,176810050,176810010,176810025
Chargennummer2408045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number176815000,176810250,176810050,176810010,176810025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cyclohexan, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >