Learn More
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751251
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10751251
Marke: Thermo Scientific Acros 167740010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 260nm, 0.02 max. at 250nm, 0.09 max. at 235nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Azidität 0.0002 meq/g max.
Dichte 2.90 (Air = 1.0)
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Strukturformel C6H12
Dampfdruck Vapor Pressure: 104mbar at 20°C
Beilstein 05, 20
Wasser 0.01% max.
Merck Index 15, 2716
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number167740010,167745000,167740025
ChargennummerA0447014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number167740010,167745000,167740025
ChargennummerA0465791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number167740010,167745000,167740025
ChargennummerA0460240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number167740010,167745000,167740025
ChargennummerA0447014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number167740010,167745000,167740025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexane
Name des Produkts
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals >