Learn More
Cyclohexan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.7 % Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
Schmelzpunkt | 4 bis 7 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.7 % |
Extinktion | max. 0.10 bei 235 nm, max. 0.20 bei 230 nm, max. 0.50 bei 220 nm, max. 1.00 bei 210 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 300 nm, max. 0.01 bei 255 nm, max. 0.03 bei 250 nm, max. 0.08 bei 240 nm |
CAS Max. % | ≤100.0000% |
Dichte | 0.779 g/ml bei 25 °C (Lit.); 0.780 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 81 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −18 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.