Learn More
γ-Cyclodextrinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753041
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91464-90-3
Summenformel C48H80O40
Molekulargewicht (g/mol) 1297.13
MDL-Nummer MFCD00149574
InChI-Schlüssel GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Cyclodextrin hydrate
Schmelzpunkt 267.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 14, 2718
Spezifische Drehung + 177.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22.3 g/100 mL (25°C).
Formelmasse 1297.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • y-Cyclodextrin hydrate
Name des Produkts
γ-Cyclodextrinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >