Learn More
β-Cyclodextrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15272236
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7585-39-9
Summenformel C42H70O35
Molekulargewicht (g/mol) 1134.99
MDL-Nummer MFCD00078139
InChI-Schlüssel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30,35-Heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontan-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Cyclodextrin
Schmelzpunkt 310.0°C
Verlust bei Trocknung 14% max. (105°C, 8 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Menge 25 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 15,271
Spezifischer Drehzustand + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water)
Spezifische Drehung + 150.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 1134.98
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • beta-Cyclodextrin
Name des Produkts
β-Cyclodextrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >