Learn More
Cyclobutancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
31.20 CHF - 272.44 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3721-95-7
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00001323
InChI-Schlüssel TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acid
PubChem CID 19494
IUPAC-Name Cyclobutancarbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCC1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11461808
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14480.06
5 g
31.20 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11471808
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14480.14
25 g
95.55 CHF
25 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11481808
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14480.22
100 g
272.44 CHF
100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment, row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclobutancarbonsäure wird in der Wasseraufbereitung, im Rohmaterial für Natriumfluorsilicat, Kaliumfluorsilicat, Ammoniumfluorsilicat, Kupferfluorsilicat, Bariumfluorsilicat und andere Fluorsilikate sowie für Siliciumtetrafluorid verwendet. Es wird auch in der Blechbehandlung, Holzwirtschaft, antiseptisches Desinfektionsmittel (1-2 % der Lösung) in der Bier- und Brauindustrie, der Bleiveredlung durch Elektrolyse, als Beizmittel und bei der Behandlung von Metalloberflächen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GU1335000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Cyclobutancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals