Learn More
Cyclobutancarbonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclobutanecarboxylic acid is used in water treatment, row materials for sodium fluosilicate potassium fluosilicateammonium fluosilicatecopper fluosilicatebarium fluosilicate and other fluosilicates and silicic tetrafluoride. It is also used in refining lead of electrolysis, as mordant and in the treatment of metal surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cyclobutancarbonsäure wird in der Wasseraufbereitung, im Rohmaterial für Natriumfluorsilicat, Kaliumfluorsilicat, Ammoniumfluorsilicat, Kupferfluorsilicat, Bariumfluorsilicat und andere Fluorsilikate sowie für Siliciumtetrafluorid verwendet. Es wird auch in der Blechbehandlung, Holzwirtschaft, antiseptisches Desinfektionsmittel (1-2 % der Lösung) in der Bier- und Brauindustrie, der Bleiveredlung durch Elektrolyse, als Beizmittel und bei der Behandlung von Metalloberflächen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclobutanecarboxylic acid |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 1.055 |
Siedepunkt | 194°C to 195°C |
Flammpunkt | 83°C (181°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.4433 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1816777 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10198315 | Analysenzertifikat | 13/07/2023 | A14480.22,A14480.06,A14480.14,A14480 |
10200214 | Analysenzertifikat | 13/07/2023 | A14480.22,A14480.06,A14480.14,A14480 |
10239950 | Analysenzertifikat | 10/08/2022 | A14480.22,A14480.06,A14480.14 |
10237983 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A14480.22,A14480.06,A14480.14 |
10169981 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14480.22,A14480.06,A14480.14 |