Learn More
Cyanursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10635822
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cyanursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10635822
250g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10635822
Marke: Thermo Scientific Acros 181022500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-80-5
Summenformel C3H3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 129.08
MDL-Nummer MFCD00082990
InChI-Schlüssel ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC-Name 1,3,5-Triazinan-2,4,6 -Trion
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanuric acid
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis Beige
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Formelmasse 129.07
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 250g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number181022500,181020250,181020010
ChargennummerA0427886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number181022500,181020250,181020010
ChargennummerA0394230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number181022500,181020250,181020010
ChargennummerA0401907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number181022500,181020250,181020010
ChargennummerA0385114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number181022500,181020250,181020010
Name des Produkts
Cyanursäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >