Learn More
Cyanursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer in swimming pools. It is used as a precursor to N-chlorinated cyanurates, which are used to disinfect water and crosslinking agents for polyurethane resins. It serves as a process regulator. Further, it is used in the diagnostic determination of melamine and related compounds in kidney tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Schwefelsäure, Dimethylformamid, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und Diemthylsulfoxid. Schwer löslich in Aceton, Benzol, Diethylether, Ethanol und Hexan. Unlöslich in kaltem Methanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyanuric Acid |
Schmelzpunkt | > 360 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 126982 |
Merck Index | 14,2698 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in sulfuric acid,dimethylformamide,sodium hydroxide,potassium hydroxide and diemthyl sulfoxide. Slightly soluble in acetone,benzene,diethyl ether,ethanol and hexane. Insoluble in cold methanol,benzene and chloroform. |
Formelmasse | 129.08 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 2,5 |
Menge | 1000g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10242835 | Analysenzertifikat | 15/08/2022 | A15447.0B,A15447.22,A15447.30 |
FA021907 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15447.0B,A15447.22,A15447.30 |
10191309 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15447.0B,A15447.22,A15447.30 |
10220508 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15447.0B,A15447.22,A15447.30 |
J19W007 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15447.0B,A15447.22,A15447.30 |