Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Kundenspezifische Select siRNA
508.00 CHF - 25890.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15531044
|
Ambion™
4390827 |
5 nmol |
508.00 CHF
5 Nanomol |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15551044
|
Ambion™
4390829 |
40 nmol |
902.00 CHF
40 Nanomol |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15541044
|
Ambion™
4390828 |
20 nmol |
786.00 CHF
20 Nanomol |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15561044
|
Ambion™
4390830 |
20 nmol |
1086.00 CHF
20 Nanomol |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15571044
|
Ambion™
4390831 |
40 nmol |
1224.00 CHF
40 Nanomol |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15561064
|
Ambion™
4404013 |
250 nmol |
3825.00 CHF
250 Nanomol |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15571084
|
Ambion™
4444245 |
1 μmol |
6530.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15561084
|
Ambion™
4444207 |
10 μmol |
25890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21 bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.