Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Kundenspezifische Select siRNA
Marke:  Ambion™ 4444207
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15561084
  • 25890.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21-bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren
Silencer™ Select, Ambion™
HPLC
siRNA
siRNA
10 μmol