Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
Kundenspezifische Select siRNA
Marke: Ambion™ 4390828
526.62 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Silencer™ Select kundenspezifische siRNAs (LNA-modifiziertes 21 bp-Duplex mit Überhängen) sind RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die ideal für den Knock-down der Genexpression sind, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen. Diese siRNAs bieten eine hohe Knock-down-Effizienz und Spezifität.Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren | |
Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen | |
Kundenspezifische Select siRNA | |
20 nmol |
Anwenderspezifische Select siRNA, 20nmol, Standardreinheit, Reinheitsgrad ≥ 80 %, ideal für den Kock-down der Genexpression, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen, diese siRNAs bieten eine hohe Knock-Down-Effizienz und Spezifität | |
Ambion™, Silencer™ Select | |
Standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.