Learn More
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM
Kundenspezifischer Plus TaqMan™ RNA-Assay, SM
544.00 CHF - 1654.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
Produktlinie | TaqMan™ |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15511084
|
Applied Biosystems™
4441118 |
L (2900 reactions), made to order |
1654.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15501084
|
Applied Biosystems™
4441117 |
M (750 reactions), made to order |
814.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15471955
![]() |
Applied Biosystems™
4441114 |
S (360 reactions), made to order |
544.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan™ Expression-Assays sind die kundenspezifische Version unserer vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan™ Assays für die relative Quantifizierung der RNA-Expression. Stellen Sie uns eine Target-Sequenz zur Verfügung oder reichen Sie Primer-/Sondensequenzen Ihres eigenen Designs mit unserem benutzerdefinierten Assay-Design-Tool ein.Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer). Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Nachhaltige Verpackung | |
Raumtemperatur |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM