Learn More
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM
GREENER_CHOICE
Kundenspezifischer Plus TaqMan™ RNA-Assay, SM
Marke:  Applied Biosystems™ 4441114
328.18 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15471955
  • 544.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kundenspezifische TaqMan™ Expression-Assays sind die kundenspezifische Version unserer vorgefertigten Echtzeit-PCR 5' Nuklease TaqMan™ Assays für die relative Quantifizierung der RNA-Expression. Stellen Sie uns eine Target-Sequenz zur Verfügung oder reichen Sie Primer-/Sondensequenzen Ihres eigenen Designs mit unserem benutzerdefinierten Assay-Design-Tool ein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Nachhaltige Verpackung
Kundenspezifische TaqMan-Genexpression
Raumtemperatur
360 reactions, made to order
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
TaqMan™
S (360 reactions), made to order
20X
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Custom Plus TaqMan™ RNA Assay, FAM > 360 μ l