Learn More
PEPperCHIP™ Kundenspezifishes zyklisches Peptid-Mikroarray
Kundenspezifisches Peptid-Mikroarray mit bis zu 5500 verschiedenen zyklisch eingeschränkten Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray umfasst alle kundenspezifischen Epitope-, Peptid- oder Antigen-Proben für die Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarkerforschung oder Studien zur Proteinpeptid-Interaktion.
Marke:  PEPperCHIP™ PPC.014.001
Artikelnummer. 16307748
  • 1750.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Kundenspezifische Antigen-zyklische eingeschränkte Peptide, Epitop- oder Peptidsammlungen
  • Mikroarray-Layout: 1, 2, 3, 4, 5 oder 16 Array-Kopien pro Mikroarray
  • Verfügbare Aminosäuren: L- und D-Aminosäuren, Citrullin, Acetylysin und andere Aminosäuren mit posttranslationalen Modifikationen
  • Peptidlängen: Variabel mit routinemäßiger Synthese von 7-, 10-und 13-mer Peptiden, längere Peptiden auf Anfrage
  • Peptide kontrollieren: HA, Polio- und/oder Flaggenkontrollpeptide, kundenspezifische Kontrollen auf Anfrage
  • Mikroarray-Format: 75,4 x 25 mm
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA, Cystein-Voranbindung
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck und Thioethercyclization
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Entdeckung, Protein-Peptid-Interaktionsstudien
75,4 x 25 mm
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Peptid-Mikroarray
Unsteril
Dokumentation
Methods & Protocols
Product Guides
Name des Produkts
PEPperCHIP™ Kundenspezifishes zyklisches Peptid-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger