Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumin ≥ 98 % Artikelnummer.: 10286890
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Curcumin ≥ 98 %
Artikelnummer. 10286890
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10286890
Marke: Thermo Scientific Chemicals 218580100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-37-7
Summenformel C21H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 368.39
MDL-Nummer MFCD00008365
InChI-Schlüssel ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Schmelzpunkt 183.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Brechungsindex 1.4155 to 1.4175
Menge 10 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
IUPAC-Name (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Formelmasse 368.38
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number218580500,218580100,218582500
ChargennummerA0457737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
ChargennummerA0453300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
ChargennummerA0454969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
ChargennummerA0441759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Curcumin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Curcumin ≥ 98 % >