Learn More
Curcumin, 95 % (Gesamtgehalt an Curcuminoiden), aus Kurkumarhizom, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11417174
Zum Warenkorb hinzufügen
Curcumin, 95 % (Gesamtgehalt an Curcuminoiden), aus Kurkumarhizom, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417174
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11417174
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21573.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Curcumin is used for boron quantification. It inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase. It acts as a dietary supplement and is used in pharmaceutical industry. It acts as a food coloring agent and acts as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Curcumin wird zur Quantifizierung von Bor verwendet. Es hemmt Lipoxygenase und Cyclooxygenase. Es dient als Nahrungsergänzungsmittel und wird in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt. Es findet Einsatz als Färbemittel für Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoff.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Dimethylsufoxid, Ethanol und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458-37-7
Summenformel C21H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 368.39
MDL-Nummer MFCD00008365
InChI-Schlüssel ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonym curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
PubChem CID 969516
ChEBI CHEBI:3962
IUPAC-Name (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Curcumin
Namenshinweis from Turmeric rhizome
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Prozentgehaltsbereich 0.95
Hinweise zum Prozentgehalt (Gesamtgehalt an Curcuminoiden)
Menge 10 g
Beilstein 2306965
Merck Index 14,2673
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,dimethylsufoxide,ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formelmasse 368.39
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10165835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21573.18,B21573.09,B21573.30
Chargennummer10186688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21573.18,B21573.09,B21573.30
Chargennummer10189524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21573.18,B21573.09,B21573.30
Chargennummer10224826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21573.18,B21573.09,B21573.30
Chargennummer10212242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21573.18,B21573.09,B21573.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Curcumin, 95% (total curcuminoid content), from Turmeric rhizome
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E,E)-
Name des Produkts
Curcumin, 95 % (Gesamtgehalt an Curcuminoiden), aus Kurkumarhizom, Thermo Scientific Chemicals >