Learn More
OHAUS™ Becherkopf
OHAUS™ Becherkopf ist ein Zubehör zur Verwendung mit einem Vortex-Mischer.
43.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becherkopf |
---|---|
Material | Gummi |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15722629
|
OHAUS™
30400210 |
Grau |
43.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15772649
|
OHAUS™
30400235 |
Schwarz |
43.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Becherkopf | |
Gummi | |
Vortexmischer | |
Je 1 |