Learn More
OHAUS™ Becherkopf
OHAUS™ Becherkopf ist ein Zubehör zur Verwendung mit einem Vortex-Mischer.
Marke:  OHAUS™ 30400210
41.09 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15722629
  • 43.25 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
  • Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
  • Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
Becherkopf
Grau
Vortexmischer
Gummi
Becherkopf, VXHD und VXMP Vortexmischer