Learn More
OHAUS™ Becherkopf
OHAUS™ Becherkopf ist ein Zubehör zur Verwendung mit einem Vortex-Mischer.
Marke: OHAUS™ 30400235
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Höherer Durchsatz durch gleichzeitiges Mischen mehrerer Proben
- Müheloses Mischen von bis zu 52 Mikroröhrchen oder acht Mikrotiterplatten
- Auswahl der passenden Halter für die Probengröße oder Auswahl des flachen Einsatzes und der Ausschnitte entsprechend den individuellen Spezifikationen
Spezifikation
Becherkopf | |
Schwarz | |
Vortexmischer |
Gummi | |
Becherkopf | |
Je 1 |