Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
10580.00 CHF - 16165.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Displaytyp TFT-Farb-Touchscreen
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Typ Semi-Mikro-Waage
Gewährleistung 10 Jahre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Enthält Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16263252
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE125SU-S00
120 g Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99-Software Windschutz U: Manuelles Glas
10580.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16263262
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE225SU-S00
220 g Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99-Software Windschutz U: Manuelles Glas
16165.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16477295
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE225P-2S00-U
60, 120, 220 g Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht Windschutz U: Manuelles Glas
11595.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
10 Jahre
373/61 mm Wiege-/Elektromodul
120/240 V
50/60 Hz
TFT-Farb-Touchscreen
Semi-Mikro-Waage
240 mm
10,2, 11,7 kg
100/240 V ±10%
Class I
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche