Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCE225P-2S00-U
10313.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16477295
  • 11595.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
TFT-Farb-Touchscreen
Waage, Zubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
± 0,01 mg
Semi-Mikro-Waage
404 mm
373/61 mm Wiege-/Elektromodul
120/240 V
50/60 Hz
60, 120, 220 g
0,01, 0,02, 0,05 mg
± 0,15 mg
Windschutz U: Manuelles Glas
2 s
10 Jahre
240 mm
10,2, 11,7 kg
100/240 V ±10%
Class I
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche > MCE-Benutzeroberfläche; Kapazität: 60; 120; 220 g; Windschutz: U