Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Das ideale Modell für jede Anwendung mit einer maximalen Last zwischen 320 g und 14.200 g und einer Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg
Marke:  Sartorius MCA5202S-2S00-U QP99
9393.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16465655
  • 10635.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
5200 g
100 mg
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
0,8 s
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Interne Kalibrierung
Waage mit Windschutz U
100/240 V (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage > Fassungsvermögen:5200 g, Ablesbarkeit:100 mg; Waage mit Windschutz U