Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
Das ideale Modell für jede Anwendung mit einer maximalen Last zwischen 320 g und 14.200 g und einer Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg
6780.00 CHF - 13865.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
---|---|
Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Enthält | Interne Kalibrierung |
Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16303297
|
Sartorius
MCA6202P-2S00-0 QP99 |
1500 g, 3000 g, 6200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Waage ohne Windschutz |
7800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16413275
|
Sartorius
MCA14202P-2S00-0 QP99 |
3500 g, 7000 g, 14.200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Waage ohne Windschutz |
11650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16415435
|
Sartorius
MCA5201S-2S00-0 QP99 |
5200 g | 100 mg | Waage ohne Windschutz |
6780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16415615
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-E QP99 |
5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz E |
9375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16415645
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-R QP99 |
5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz R |
9375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16416735
|
Sartorius
MCA623P-2S00-E QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Waage mit Windschutz E |
8155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16416765
|
Sartorius
MCA623P-2S00-R QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Waage mit Windschutz R |
8155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16424855
|
Sartorius
MCA323S-2S00-E QP99 |
320 g | 1 mg | Waage mit Windschutz E |
8380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16424885
|
Sartorius
MCA323S-2S00-R QP99 |
320 g | 1 mg | Waage mit Windschutz R |
8380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16442465
|
Sartorius
MCA10202S-2S00-0 QP99 |
10,200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz |
10950.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16442555
|
Sartorius
MCA1202S-2S00-0 QP99 |
1200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz |
7035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16442765
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U QP1 |
1200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz U und ohne QP99 Software |
11550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16453675
|
Sartorius
MCA2203P-2S00-E QP99 |
1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Waage mit Windschutz E |
11505.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16453705
|
Sartorius
MCA2203P-2S00-R QP99 |
1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Waage mit Windschutz R |
11505.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16456775
|
Sartorius
MCA623P-2S00-U QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Waage mit Windschutz U |
8995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16465595
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-A QP99 |
5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz A |
12750.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16465625
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-I QP99 |
5200 g | 10 mg | Waage mit Windschutz I |
13865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16465655
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-U QP99 |
5200 g | 100 mg | Waage mit Windschutz U |
10215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16465835
|
Sartorius
MCA5203P-2S00-E QP99 |
5200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz E |
13510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16465865
|
Sartorius
MCA5203P-2S00-R QP99 |
5200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz R |
13510.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16472775
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U QP99 |
1200 g | 1 mg | Waage mit Windschutz U |
12570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16477175
|
Sartorius
MCA8202S-2S00-0 QP99 |
8200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz |
9705.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16352276
|
Sartorius
MCA14202S-2S00-0 QP99 |
14,200 g | 10 mg | Balance without Draft Shield |
13235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16453495
|
Sartorius
MCA2202S-2S00-0 QP99 |
2200 g | 10 mg | Waage ohne Windschutz |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
Farb-Touchscreen | |
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
Interne Kalibrierung | |
100/240 V (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A |