Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Die maximale Belastung zwischen 320 g und 14.200 g und eine Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg sorgen für ein ideales Modell für jede Anwendung.
5095.00 CHF - 14190.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Displaytyp Farb-Touchscreen
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Lesbarkeit Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16213252
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE12201S0-CEU
12200 g 100 mg Waagschale ohne Windschutz
5885.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16293252
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE2202S0-CEU
2200 g 10 mg Waagschale ohne Windschutz
5370.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16213272
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE32202P0-CEU
4200 g, 32200 g 10 mg, 100 mg Waagschale ohne Windschutz
14190.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16293272
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE4202S0-CEU
14200 g 10 mg Waagschale ohne Windschutz
5680.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16213282
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE6202S0-CEU
6200 g 10 mg Waagschale ohne Windschutz
6605.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16253282
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE8201S0-CEU
8200 g 100 mg Waagschale ohne Windschutz
5095.00 CHF
1 Einheit
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16467195
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE1203S-2CEU-R
1200 g 1 mg Windschutz R: Flacher Edelstahl-Waagschalenwindschutz (abnehmbar, ohne Glasteile) für alle Präzisionswaagen
9335.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16477195
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE1203S-2CEU-U
1200 g 1 mg Windschutz U: Manuelles Glas
10215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16437255
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE2203P-2CEU-E
1010 g, 2200 g 1 mg Windschutz E: Manueller Glaswindschutz für Präzisionswaagen
9250.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16407275
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE2203S-2CEU-R
2200 g 1 mg Windschutz R: Flacher Edelstahl-Waagschalenwindschutz (abnehmbar, ohne Glasteile) für alle Präzisionswaagen
10090.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16457315
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE3203S-2CEU-R
3200 g 1 mg Windschutz R: Flacher Edelstahl-Waagschalenwindschutz (abnehmbar, ohne Glasteile) für alle Präzisionswaagen
10395.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16467465
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE623S-2CEU-E
620 g 1 mg Windschutz E: Manueller Glaswindschutz für Präzisionswaagen
6885.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16487465
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sartorius
MCE623S-2CEU-R
620 g 1 mg Windschutz R: Flacher Edelstahl-Waagschalenwindschutz (abnehmbar, ohne Glasteile) für alle Präzisionswaagen
6885.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Farb-Touchscreen
100 bis 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A
D-Sub-Stecker, 9-polig
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage