Learn More
Sartorius Cubis™ II Präzisions-Laborwaage
BIOPHARMA
Die maximale Belastung zwischen 320 g und 14.200 g und eine Ablesbarkeit von 1 mg bis 100 mg sorgen für ein ideales Modell für jede Anwendung.
Marke:  Sartorius MCE2203P-2CEU-E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16437255
  • 9250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
1010 g, 2200 g
1 mg
Windschutz E: Manueller Glaswindschutz für Präzisionswaagen
100 bis 240 VAC (± 10%), 50/60 Hz, 1,0 A
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
1 s