Learn More
Sartorius Cubis™ II Micro-Laborwaage
Bietet eine Ablesbarkeit von 1 μg und eine maximale Kapazität zwischen 3,1 g und 10,1 g. Wird zur Bestimmung des genauen Gewichts sehr kleiner Probenmengen verwendet.
26695.00 CHF - 41270.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
---|---|
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Enthält | Interne Kalibrierung |
Stabilisierungszeit | 5 s |
Typ | Mikrowaage |
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16393287
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-M QP99 |
Waage mit Windschutz M | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg | N/A | ||||||
16406455
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-F QP99 |
Waage mit Windschutz F | 6,1 g | 0,001 mg | N/A | ||||||
16452405
![]() |
Sartorius
MCA10.6S-2S00-F QP99 |
Waage mit Windschutz F | 10,1 g | 0,001 mg |
41270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16454405
![]() |
Sartorius
MCA3.6P-2S00-F QP1 |
Waage mit Windschutz F und ohne QP99 Software | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
27240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16456465
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-M QP99 |
Waage mit Windschutz M | 6,1 g | 0,001 mg | N/A | ||||||
16484415
![]() |
Sartorius
MCA3.6P-2S00-F QP99 |
Waage mit Windschutz F | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
28260.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16494415
![]() |
Sartorius
MCA3.6P-2S00-M QP1 |
Waage mit Windschutz M und ohne QP99 Software | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
27240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
Interne Kalibrierung | |
Mikrowaage |
Farb-Touchscreen | |
5 s | |
100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |