Learn More
Sartorius Cubis™ II Micro-Laborwaage
Bietet eine Ablesbarkeit von 1 μg und eine maximale Kapazität zwischen 3,1 g und 10,1 g. Wird zur Bestimmung des genauen Gewichts sehr kleiner Probenmengen verwendet.
Marke:  Sartorius MCA6.6S-2S00-M QP99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16456465
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Farb-Touchscreen
Interne Kalibrierung
5 s
80 mm
100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
6,1 g
0,001 mg
Waage mit Windschutz M
Mikrowaage
67 mm