Learn More
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Cubis™ II Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
Marke:  Sartorius MCA6.6S-2S00-F
29443.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16466435
  • 33560.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
6,1 g
1 μg
±3 μg
Windschutz F: Gefiltert
5 s
10 Jahre
139/240 mm
7,2, 7,9 kg
100/240 V (±10 %)
Class I
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
TFT-Farb-Touchscreen
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
±5 μg
Microwaage
340/355 mm Wäge-/Elektromodul
129/61 mm Wäge-/Elektromodul
120/240 V
50/60 Hz (±5 %)
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Mikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche > MCA-Benutzeroberfläche; Kapazität: 6,1 g; Windschutz:  F