Learn More
Gibco™ CTS™ Virale Produktionszellen
CTS™ Virale Produktionszellen sind eine cGMP-gebankte, von HEK293 abgeleitete Suspensionszelllinie
Marke: Gibco™ A3152801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kernkomponente des CTS™ LV-MAX™ Lentiviralen Produktionssystems zur Produktion maximaler lentiviraler Titer
- Die Zellen ermöglichen eine hochdichte, serumfreie Suspensionskultur mit minimaler Zellverklumpung in CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
- Speziell validiert für die lentivirale Vektorproduktion zum Zweck von Zell- und Gentherapieanwendungen, eignet sich jedoch möglicherweise auch für die Produktion anderer viraler Vektoren, bei denen das Fehlen eines großen SV40 T-Antigens in HEK293-Zellen erwünscht ist
- cGMP-gebankte Zellen haben einen dokumentierten Validierungsprozess durchlaufen, um sicherzustellen, dass sie mit mehreren Plasmiden transfiziert werden können und dass lebensfähige Viruspartikel produziert werden können
- Vollständig dokumentierte cGMP-gebankte Zelllinie (HEK293F-abgeleitet) mit detaillierter Zelllinienhistorie
- Umfangreiche Qualitätsprüfungen auf Basis der Richtlinien der US FDA und der European Medicines Agency (EMA) für den therapeutischen Einsatz
- Flexible Lizenzierungsoptionen ohne Lizenzgebühren
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. Ist im Lieferumfang in einem Dewar mit flüssigem Trockendampfstickstoff enthalten. |
|
Suspensions-Zellkultur | |
Virusproduktionszellen | |
1 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ Virale Produktionszellen > CTS Virale Produktionszellen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur