Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid
CTS™ (Zelltherapiesysteme) DPBS, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid
83.75 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne Kalzium, ohne Magnesium |
---|---|
Klassifikation | AOF |
Inhalt und Lagerung | Store at 15–30°C. |
Verdünnung | 1X |
Produkttyp | DPBS |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17195144
|
Gibco™
A1285602 |
2 L | Beutel |
358.00 CHF
2 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10368939
![]() |
Gibco™
A1285601 |
1 l | Flasche |
83.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die klassische Dulbecco’s phosphatgepufferte Kochsalzlösung
- Es fehlen Calcium, Magnesium und Phenolrot.
- Hergestellt in cGMP, ISO-zertifizierten Einrichtungen, um die Qualität und Einheitlichkeit für täglich reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
- Zu den Tests gehören Osmolalität, pH-Wert, Stabilität, das Fehlen bakterieller und pilzlicher Kontaminationen sowie Endotoxin-Tests.
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium | |
Store at 15–30°C. |
|
DPBS | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
Steril gefiltert | |
ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |
AOF | |
1X | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.