Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid
CTS™ (Zelltherapiesysteme) DPBS, ohne Calciumchlorid, ohne Magnesiumchlorid
Marke:  Gibco™ A1285602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17195144
  • 353.00 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die klassische Dulbecco’s phosphatgepufferte Kochsalzlösung
  • Es fehlen Calcium, Magnesium und Phenolrot.
  • Hergestellt in cGMP, ISO-zertifizierten Einrichtungen, um die Qualität und Einheitlichkeit für täglich reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Zu den Tests gehören Osmolalität, pH-Wert, Stabilität, das Fehlen bakterieller und pilzlicher Kontaminationen sowie Endotoxin-Tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium
Store at 15–30°C.
DPBS
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Raumtemperatur
Flüssig
ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820
AOF
1X
2 L
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Steril gefiltert
Beutel
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.