Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Gibco CTS AIM V SFM (therapeutischer Gütegrad) ist das erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Medium für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, das gemäß cGMP hergestellt wird.
Marke:  Gibco™ 0870112BK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12083609
  • 2170.00 CHF / 10 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Formulierung für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, die gemäß cGMP hergestellt wird.
  • AIM V™ Medium CTS™ ist ein von der FDA 510(k) zugelassenes Produkt, das für die Ex-vivo-Verarbeitung humaner Gewebe- und Zellkulturen vorgesehen ist.
  • Es enthält L-Glutamin, 50 μg/ml Streptomycin-Sulfat und 10 μg/ml Gentamicin-Sulfat.
  • Für Anwendungen zur Ex-vivo-Verarbeitung von humanen Gewebe- und Zellkulturen
  • Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten
Flüssig
Serumfrei
Zelltherapieforschung
10 l
Universalbeutel
serumfrei
Serum-freies Medium (SFM)
Steril gefiltert
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Umgebungstemperatur
Medium bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. AIM V™ hat eine Haltbarkeit von 14 Monaten.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2445790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number0870112BK,0870112DK
Chargennummer2495860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number0870112BK,0870112DK
Chargennummer2561513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number0870112BK,0870112DK
Chargennummer2337577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number0870112BK,0870112DK
Chargennummer2462025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number0870112BK,0870112DK
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM > 10 l
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen.ACHTUNG:Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.