Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
GREENER_CHOICE
Gibco CTS AIM V SFM (therapeutischer Gütegrad) ist das erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Medium für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, das gemäß cGMP hergestellt wird.
Marke:  Gibco™ 0870112DK
476.90 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11534536
  • 526.00 CHF / 1000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Formulierung für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, die gemäß cGMP hergestellt wird.
  • AIM V™ Medium CTS™ ist ein von der FDA 510(k) zugelassenes Produkt, das für die Ex-vivo-Verarbeitung humaner Gewebe- und Zellkulturen vorgesehen ist.
  • Es enthält L-Glutamin, 50 μg/ml Streptomycin-Sulfat und 10 μg/ml Gentamicin-Sulfat.
  • Für Anwendungen zur Ex-vivo-Verarbeitung von humanen Gewebe- und Zellkulturen
  • Nicht für die direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medium bei 2 bis 8 °C lagern. Vor Licht schützen. AIM V™ hat eine Haltbarkeit von 14 Monaten.
serumfrei
Serum-freies Medium (SFM)
Steril gefiltert
Zelltherapieforschung
1.000 mL
Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten
Flüssig
Serumfrei
Flasche
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Umgebungstemperatur
Für Anwendungen zur Verarbeitung von humanen Ex-vivo-Geweben und Zellkulturen.ACHTUNG:Für medizinische Anwendungen darf dieses Produkt gemäß US-amerikanischer Bundesgesetzgebung nur von einem Arzt oder auf dessen Anweisung erworben werden.