Learn More
Asecos™ Sicherheitsschrank CS-CLASSIC mit zwei Türen, hellgrau
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
1165.00 CHF - 1195.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | TRGS 510 |
---|---|
Farbe | Hellgrau |
Abmessungen (T x B x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 493 x 996 x 1835 mm |
Material | Stahl |
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15556875
|
Asecos™
3049504130510 |
3 Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, je 100 kg, Einsatz für 60 kg, Bodenwanne mit 33 l, maximale Beladung 600 kg |
1195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15895101
![]() ![]() |
Asecos™
3049504130508 |
3 Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech: Je 100 kg, Einsatz: 60 kg, Wanne: 33 l, maximale Beladung: 600 kg |
1165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
- Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
- Doppelwandige Türkonstruktion
- Gemäß TRGS 510
- Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
- Modernes, zweifarbiges Design
- Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
- Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
- Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
TRGS 510 | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Stahl | |
Flügel | |
2 | |
110 kg |
Hellgrau | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen | |
Pulverbeschichtet |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Sicherheitsschrank CS-CLASSIC mit zwei Türen, hellgrau