Learn More
Asecos™ Sicherheitsschrank CS-CLASSIC mit zwei Türen, hellgrau
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  Asecos™ 3049504130508
1030.47 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15895101
  • 1165.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
  • Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
  • Doppelwandige Türkonstruktion
  • Gemäß TRGS 510
  • Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
  • Modernes, zweifarbiges Design
  • Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
  • In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
  • Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
  • Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
493 x 996 x 1835 mm
Flügel
3 Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech: Je 100 kg, Einsatz: 60 kg, Wanne: 33 l, maximale Beladung: 600 kg
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
3 Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, je 100 kg; 1 60 kg-Einsatz aus verzinktem Stahlblech; 1 Bodenwanne mit 33 l aus verzinktem Stahlblech
520 x 1055 x 1950 mm
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen
2
110 kg
Stahl